Imprimer
Méthyltriméthoxysilane zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trimethoxy(methyl)silane
MQ200
8.14178.0250
8.14178.0250EA 63.2 EUR
8.14178.0250
Méthyltriméthoxysilane zS, Sigma-Aldrich®
Méthyltriméthoxysilane
Formule: C₄H₁₂O₃Si
MW: 136.22 g/mol
Point d'ébullition: 102
Point de fusion: 11
Densité: 0.955 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008342
Numéro CAS: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
ONU: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.22 g/mol
Boiling Point 102 - 103 °C (1013 hPa)
Flash Point 9 °C
Refractive Index 1.3646 (20 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Learn more
About VWR
Plus About VWR