Imprimer
(2R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14167.0001
8.14167.0001EA 109 EUR
8.14167.0001
(2R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone pour la synthèse
(2R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
Formule: C₁₅H₂₀N₂O₂
Numéro CAS: 101055-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 144 - 147 °C
Molar Mass 260.33 g/mol
Learn more
About VWR
Plus About VWR