Imprimer

o-Toluidine zS, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

Synonyms: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline

MQ200

8.08312.0500
8.08312.0500EA 109 EUR
8.08312.0500
o-Toluidine zS, Sigma-Aldrich®
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Point d'ébullition: 200
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007730
Numéro CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
ONU: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR