Imprimer

4-Chlorophénol zS

Fournisseur: Merck
Attention

Synonyms: p-Chlorophenol

MQ200

8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
8.02254.0100EA 23 EUR
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
4-Chlorophénol zS
4-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Point d'ébullition: 220
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002318
Numéro CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
ONU: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.26 g/cm3 (45 °C)
Synonyms 4-Chloro-1-hydroxybenzene
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 4-(Cl)C6H4OH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR