Imprimer

Méthyle salicylate, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

Synonyms: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

76631-1ML-F 76631-5ML-F
76631-1ML-FEA 44.8 EUR
76631-1ML-F 76631-5ML-F
Méthyle salicylate, Supelco®
Méthyle salicylate
Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 432
Point de fusion: 100…101 °C
Densité: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002214
Numéro CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c0f55c4fa148be5a24e67d720c70afd6188e55&vid=f0e08142a248049f2787cee081595ef3b709a252&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR