Imprimer
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18-SDB-1
Fournisseur: Avantor
7650-07EA 362.59 EUR
7650-07
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18-SDB-1
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes SPE ont été conçues pour l’extraction des pesticides dans l’eau.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR