Imprimer
Modèle de cerveau
Fournisseur: 3B Scientific
1000225
763-0103EA 0 EUR
763-0103
Modèle de cerveau
Modèles Modèles de biologie humaine
Très détaillé, il est divisé dans sa partie médiane et se présente comme suit:
  • Front avec lobes pariétaux
  • Lobes temporaux et occipitaux
  • Demi tronc cerébral
  • Demi cervelet
Cet outil permet l'enseignement ou l'apprentissage du système nerveux humain et de l'anatomie du cerveau. Il est livré sur un socle détachable pour une présentation aisée en classe.
Plus About VWR