Imprimer
Fleur de pommier, Malus pumila
Fournisseur: 3B Scientific
1002517 1017829
BINH1002517EA 148 EUR
BINH1002517 761-0011
Fleur de pommier, Malus pumila
Modèles Modèles de botanique
Malus pumila. Représentation des sépales, des pétales, des carpelles et des étamines.
  • Grossie cinq fois
Dimension : 40 cm
Plus About VWR