Imprimer

Nonadécane-1-oate de méthyle, Supelco®

Fournisseur: Merck

Synonyms: Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

74208-1G 74208-5G
74208-1GEA 104 EUR
74208-1G 74208-5G
Nonadécane-1-oate de méthyle, Supelco®
Nonadécane-1-oate de méthyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312.54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009011
Numéro CAS: 1731-94-8
EINECS: 217-056-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd3fe6c8ec159c2920d00adf28974c5c62dd03f&vid=a031dd9640f2db91d675d7c4ffdc386e4c1246fd&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR