Imprimer
Plaques à barrettes, 96 puits, pour ELISA
Fournisseur: Greiner Bio-One
756070_100 762061_400 762070_100 701185_400 754061_100 701070_100 701071_100 705070_100 705071_100 705073_100 705074_100 705075_100 705076_100 756071_100 762071_100 767070_100 767071_100 756001_300 705185_400 762001_400 767001_400 762074_100 762077_100 762075_100 762076_100 754101_400
738-0041EA 473 EUR
738-0041 737-0195 738-0043 737-0188 738-0040 738-0036 738-0037 738-0039 738-0038 737-0176 737-0177 737-0178 737-0179 738-0042 738-0044 738-0049 738-0050 737-0193 737-0189 737-0194 737-0196 738-0045 738-0048 738-0046 738-0047 737-0190
Plaques à barrettes, 96 puits, pour ELISA
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, sans couvercle. Les microplaques à barrettes offrent une plus grande flexibilité. Les barrettes individuelles peuvent être retirées du support pour ajuster le nombre de tests à réaliser au nombre d'échantillons. Ce nombre n'est pas prédéterminé par le format de microplaque utilisé. Les plaques à barrettes sont disponibles avec des surfaces de couplage offrant une plus grande capacité de liaison des protéines pour les protéines polaires (MICROLON® 600) et les surfaces à couplage moyen, plus hydrophobes et donc mieux adaptées aux protéines non-polaires et aux peptides (MICROLON® 200),More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR