Imprimer
Système de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Duo Prime
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5400110
736-0901EA 25680 EUR
736-0901
Système de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Duo Prime
Systèmes de purification des acides nucléiques
Le processeur de particule magnétique KingFisher™ Duo Prime est un système de purification compact et polyvalent, pour les laboratoires nécessitant une purification des acides nucléiques. Il s'ajuste à une utilisation en protéomique et l'isolement des cellules. Il offre une excellente reproductibilité, un temps de manipulation minimal et occupe peu d'espace dans le laboratoire. Disponible en petit volume (10 à 50 µl) ou grand volume (300 à 500 µl), les échantillons sont traités sur le KingFisher™ Duo Prime, grâce à sa conception à tige magnétique interchangeable.
  • Installation
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR