Imprimer
Systèmes de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Flex
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5400610 5400640 5400620 5400630
731-0139EA 60000 EUR
731-0139 736-0684 731-0140 736-0683
Systèmes de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Flex
Systèmes de purification des acides nucléiques
Les processeurs de particules magnétiques KingFisher™ sont conçus pour automatiser le traitement fastidieux des échantillons d'acides nucléiques, de protéines ou de cellules de pratiquement n'importe quelle source (sang, cultures cellulaires, lysats tissulaires, sol, selles, par exemple). La gamme KingFisher™ se compose de quatre instruments présentant des rendements et des capacités de volume différents pour répondre aux divers besoins de traitement d'échantillons. Le système KingFisher™ FLEX est constitué d'un instrument, de consommables plastiques spécifiques et d'un logiciel. Le systèmeMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR