Imprimer
VWR®, Pointes pour robots Beckman® Biomek FX/NX
Fournisseur: VWR Collection
736-0611EA 97.7 EUR
736-0611
VWR®, Pointes pour robots Beckman® Biomek FX/NX
Pointes de pipettes
En PP transparent, autoclavables.
  • Exemptes de DNase, de Rnase et d'endotoxines
  • Conception durable grâce à l'utilisation de résines pures
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR