Imprimer
Modules, Nunc-Immuno™ LockWell™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 511 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Modules, Nunc-Immuno™ LockWell™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
PS. Les modules Nunc-Immuno ™ LockWell™ facilitent les études diagnostiques, du dépistage à grande échelle aux tests individuels en puits. Disponibles avec des surfaces MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ et MultiSorp™. Homogénéité de liaison certifiée pour tous les modules MaxiSorp™. Les modules à cadre (dimensions extérieures : 128×86 mm) s'adaptent à tous les équipements standard.
  • Chaque puits se bloque dans le cadre à la même hauteur pour éviter de rester coincé dans les systèmes automatisés
  • Les barrettes sont faciles à insérer et à sortir du
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR