Imprimer
VWR®, Chambres de cellule
Fournisseur: VWR Collection
734-2980EA 273 EUR
734-2980 734-2981 734-2982 734-2983
VWR®, Chambres de cellule
Bioréacteurs
Chambres de cellule VWR®, en polystyrène à usage universel de qualité médicale avec bouchon ventilé, parfaites pour la culture cellulaire à grande échelle.
  • Existe en versions 1, 2, 5 et 10 plateaux pour une évolution aisée
  • Surface traitée pour une adhérence et une croissance cellulaires optimales
  • La membrane hydrophobe (taille de pores de 0,22 µm) évite toute contamination potentielle durant les échanges gazeux.
  • N'absorbe pas les cytokines et facteurs de croissance ; permet la récupération des cellules par la méthode traditionnelle de
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR