Imprimer
Grattoirs et lève-cellules
Fournisseur: VWR Collection
734-2602EA 195 EUR
734-2602 734-2603 734-2604 734-2605
Grattoirs et lève-cellules
Grattoirs de cellules
Conçus pour faciliter et optimiser le prélèvement de cellules avec différentes positions de lames: Grattoir utilisable en flacons ou récolteurs pour le prélèvement en boîtes, notamment des cellules souches.
  • Manche en ABS rainuré très rigide pour un meilleur contrôle de la lame
  • Lame mince et souple en TPE qui empêche d'endommager les cellules
  • Conditionnement individuel
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
  • Apyrogènes
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR