Imprimer
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
140000 140250 140360 140400 140410
734-2242EA 345 EUR
734-2242 734-1443 734-1445 734-1444 734-2710
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Bioréacteurs
En PS, stériles. Chambre de culture cellulaire EasyFill™ possède une grande ouverture et une petite ouverture, ce qui la rend polyvalente et conviviale. L'usine cellulaire EasyFill™ constitue un intermédiaire entre la recherche à petite échelle et la production BPF à grande échelle. Elle peut être utilisée sans accessoire ou avec des raccords "plug-and-play" pour une fixation rapide des tuyaux et filtres, ce qui réduit considérablement le risque de contamination. Les systèmes EasyFill™ sont disponibles avec un, deux, quatre ou dix niveaux de chambre de croissance, offrant des surfacesMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR