Imprimer
Chambres de culture cellulaire, Corning® CellSTACK®
Fournisseur: Corning
3268 3269 3270 3271 3272 3319 3310 3320 3321 3330 3311 3312 3303 3313
734-1038EA 374.55 EUR
734-1038 734-1039 734-1040 734-1041 734-4052 734-1197 734-1014 734-1015 734-1016 734-1017 734-4060 734-1207 734-4059 734-4061
Chambres de culture cellulaire, Corning® CellSTACK®
Bioréacteurs
En PS, stériles. Les chambres de culture cellulaire Corning® CellSTACK® sont disponibles en cinq tailles et avec trois différents traitements de surface.
  • Deux orifices de remplissage de 26 mm de diamètre permettent un accès direct au fond de la chambre offrant une plus grande flexibilité pour un remplissage stérile et une évacuation en versant, en pipetant ou avec une tubulure dans un système totalement clos
  • Les bouchons filetés standard de 33 mm possèdent une membrane non mouillable avec pores de 0,2 μm directement scellée au bouchon afin
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR