Imprimer
Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ D2
Fournisseur: THERMO OWL SCIENTIFIC
D2-BP
730-0221EA 1290 EUR
730-0221
Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ D2
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
The Owl™ D2 wide gel system is ideal for screening PCR samples or for routine DNA fragment analysis.
  • Possibilité de migrer 10 à 80 échantillons sur un gel
  • La grande taille de gel permet le chargement de 15 à 30 échantillons par rangée avec une pipette multi-canaux
  • Le plateau pour gel EasyCast transparent aux UV s'insère parfaitement dans le système pour coulage de gel externe afin d'empêcher les fuites sans ruban adhésif
  • Des peignes compatibles avec le pipetage multi-canaux accélèrent le transfert des échantillons et réduisent le risque d'erreur
  • Le
More Product Information
Plus About VWR