Imprimer
Cytocentrifugeuses, Cellspin®
Fournisseur: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 6330 EUR
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Cytocentrifugeuses, Cellspin®
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette cytocentrifuge versatile est adaptée aux petits et gros volumes d'échantillons, et conçue pour les préparations cellulaires en couches minces et monocouches dans les applications médicales telles que la cytologie, l'urologie, la microbiologie, l'hématologie, l'immunocytochimie, la virologie et l'oncologie.
  • Moteur haute performance à induction sans maintenance
  • Verrouillage motorisé du couvercle, clavier à membrane pour une saisie rapide avec affichage numérique facile à lire et bouton rotatif pour entrer des valeurs
  • Cellspin® II (réfrigérée): réglage
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle Cellspin I Cellspin IIR Cellspin I Cellspin I Cellspin II
Environmentally Preferable
Capacité max. - rotor libre 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor) 6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
Vitesse max. 6000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 6000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
Speed increment 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹ 100 min⁻¹
Température –20...+40 °C
Courbes d’accélération/de freinage - 9/9 - - 9/9
Programmes - 10 - - 10
Minuterie 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button) 1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
Alimentation 208 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 208 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
L×P×H 370×430×260 mm 400×700×350 mm 370×430×260 mm 370×430×260 mm 400×700×350 mm
Poids 25 kg 54 kg 25 kg 25 kg 29 kg
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR