Imprimer
Chambres d'entonnoir CytoSep™, pour le système cytologique HETTICH
Fournisseur: Simport Scientific
M966-1 M966-8 M966-4 M966-2
720-1954EA 105 EUR
720-1954 720-1873 720-1872 720-1955
Chambres d'entonnoir CytoSep™, pour le système cytologique HETTICH
Entonnoirs Chambres cytologiques
Les chambres CytoSep™ pour le système cytologique Hettich optimisent le rendement des laboratoires, grâce à plusieurs options avec 2, 3 ou 4 entonnoirs par lame.
  • Ces entonnoirs conviennent notamment au LCR, aux infections virales ou sécrétions bronchiques, et se présentent en quatre tailles, de 1 ml à 8 ml. Les chambres de 1 ml sont destinées à de petits volumes d'échantillon à faible contenu cellulaire. Les chambres de de 2 et 4 ml sont proposées pour les échantillons riches en cellules, comme la plèvre, les ascites et les lavages
More Product Information
Plus About VWR