Imprimer
Système de remplissage des boîtes de Petri, PetriSwiss PS200 et PS400
Fournisseur: BioTool
960000-UK 960000-EU 960000-CH 950000-UK 950000-EU 950000-CH
BTOL960000-UKEA 24370 EUR
BTOL960000-UK 710-1685 710-1684 BTOL950000-UK 710-1681 710-1680
Système de remplissage des boîtes de Petri, PetriSwiss PS200 et PS400
Automates de distribution pour boîtes de Petri
Les systèmes Petriswiss PS 200 et 400 remplissent et empilent automatiquement les boîtes dans les racks de sécurité amovibles. L'appareil prend la boîte la plus basse et la place, séparée de son couvercle, dans la chambre de remplissage protégée par UV. Lors du remplissage de cette boîte, l'appareil, simultanément, rempile la boîte remplie et prépare la boîte à remplir suivante. Dès que le PetriRack 1 est traité complètement, l'appareil déplace d'un cran le carrousel et redémarre ce processus jusqu'à ce que toutes les colonnes soient traitées. L'appareil s'arrête après un cycle complet etMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR