Imprimer
Stérilisateurs, modèles SN
Fournisseur: MEMMERT
SN110 SN110PLUS SN160 SN160PLUS SN260 SN260PLUS SN30 SN30PLUS SN450 SN450PLUS SN55 SN55PLUS SN75 SN750 SN750PLUS SN75PLUS
710-1049EA 1883 EUR
710-1049 710-1069 710-1096 710-1138 710-1165 710-1185 710-1237 710-1256 710-1284 710-1303 710-1329 710-1348 710-1376 710-1377 710-1396 710-1440
Stérilisateurs, modèles SN
Stérilisateurs Stérilisateurs à air chaud
Ce stérilisateur est conforme à toutes les normes et réglementations appropriées sur les produits médicaux. Il garantit la fiabilité des séquences de programme, indépendamment de la charge et du volume de la cuve. La validation de ce stérilisateur à air chaud est possible à tout moment, notamment grâce à la fonction SetpointWAIT. Cette fonction garantit que le programme ne se poursuit que lorsque la température de consigne a été atteinte. Le maintien précis du délai de stérilisation et, par conséquent, l'élimination totale des micro-organismes les plus résistants sont donc garantis enMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR