Imprimer
Compteur de colonies, Haloes Caliper
Fournisseur: IUL Instruments SA
9000900
710-0112EA 4040 EUR
710-0112
Compteur de colonies, Haloes Caliper
Compteurs de colonies
L'Haloes-Caliper est conçu pour mesurer le diamètre des anneaux d'inhibition ou des objets dans les milieux de culture coulés dans les boîtes de Pétri, tels que les tests d'antibiotiques.
  • Système d'éclairage de haute qualité
  • Mesures sans contact
L'appareil éclaire la boîte de Pétri avec l'objectif et donne une image grossie de l'objet sur une grille calibrée divisée en mm.
Plus About VWR