Imprimer
Spectrophotomètre visible, photoLab® 7100
Fournisseur: WTW
250203
705-0921EA 5830 EUR
705-0921
Spectrophotomètre visible, photoLab® 7100
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le photoLab® 7100 Vis combine l'analyse de routine avec l'analyse spectrale et la procédure innovante OptRF.
  • Conseils d'utilisation de l'écran couleur brillant
  • Outils de programmation en plusieurs étapes et sur plusieurs longueurs d'onde
  • Gestion des données photoLab® color + incluse
  • Analyse de routine avec reconnaissance des codes-barres et adaptation automatique de la plage de mesure pour toutes les tailles de cuvettes
Certifications: Options conformes aux normes CIE et autres options de mesure colorimétrique avec progiciel pour PC photoLab® color+Data spectral.
Plus About VWR