Imprimer
VWR® PerfectBlue Maxi M 'Revolution', Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
700-0909EA 1810 EUR
700-0909
VWR® PerfectBlue Maxi M 'Revolution', Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Basé sur le modèle Maxi M, le Maxi M « Revolution » propose un système de circulation à tampon intégré, alimenté par les électrodes du système. Au niveau de la cathode, des bulles d’hydrogène sont produites et passent par un tuyau placé en diagonale et relié aux deux côtés de la cuve pour produire une circulation douce et continue du tampon. Le système supprime tout gradient ionique et de pH – sans les inconvénients des pompes mécaniques. Le système offre six positions de peigne permettant de répartir le gel en 2, 3 ou 4 zones. De plus, le système peut accueillir l’un des 23More Product Information
Plus About VWR