Imprimer
Électrodes de pH et ORP, IDS, capacité sans fil
Fournisseur: WTW
103748 103760 103761 103762 103764 103765 103766 103767
662-1720EA 632 EUR
662-1720 662-2049 662-2121 662-2122 662-2128 662-2129 662-2130 662-2131
Électrodes de pH et ORP, IDS, capacité sans fil
Électrodes Électrodes pH
Technologie de capteur haute qualité amélioré associée aux éléments électroniques de mesure les plus modernes. Les électrodes sont dotées d'un raccord de connexion qui peut être connecté à un câble IDS ou à un module sans fil.
  • Intelligentes : électrodes automatiquement reconnues par l'appareil de mesure, avec chaque capteur exactement identifié
  • Numériques : signaux de mesure traités numériquement, afin de fournir des données très précises
  • Évaluation de l'intégrité des mesures des cellules par QSC (Contrôle de la qualité des capteurs)
  • Électrodes
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR