Imprimer
Électrodes de mesure d'oxygène dissous, OxyFerm FDA
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
237453 237454 237450 237452 237455 237540 237541 237542 237543 237544
662-0175EA 2070 EUR
662-0175 664-0202 664-0200 664-0201 664-0203 664-0222 664-0221 664-0220 664-0219 664-0218
Électrodes de mesure d'oxygène dissous, OxyFerm FDA
Électrodes Sondes à oxygène dissous
Ces capteurs d'oxygène électrochimiques sont dédiés aux applications d'exigence élevée en termes d'hygiène (industrie pharmaceutique, biotechnologie, production d'aliments et de boissons). Ils sont équipés d'une membrane approuvée par la FDA pour une les processus d'hygiène. Ils sont capables de résister à la stérilisation à la vapeur, au processus d'autoclave et aux nettoyages en place.
  • Stérilisation vapeur, nettoyage en place (NEP), autoclavables
  • Faible dérive pour des mesures fiables et une réponse rapide
  • Coûts de possession réduits en raison de la
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR