Imprimer
VWR® ATC, Réfractomètres portables
Fournisseur: VWR Collection
635-0629EA 196 EUR
635-0629 635-0630 635-0631 635-0632 635-0633 635-0634 635-0635 635-0636 635-0637 635-0638 635-0639
VWR® ATC, Réfractomètres portables
Réfractomètres Réfractomètres portables
Ces réfractomètres portables avec compensation automatique de température (ATC) offrent des résultats pertinents.
  • ATC à 20 °C entre 10 et 30 °C
  • Échelles faciles à lire avec des résultats exacts
  • Utilisation et nettoyage faciles
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR