Imprimer

NANOCOLOR®, Kit de test photométrique pour la détermination d’Ammonium

Fournisseur: MACHEREY-NAGEL

91805
634-8126EA 116 EUR
634-8126
NANOCOLOR®, Kit de test photométrique pour la détermination d’Ammonium
Kits de tests environnementaux

Kit de test photométrique pour la détermination d’Ammonium dans les échantillons d'eau.



  • Réactifs prêts à l'emploi pour un maximum de 500 déterminations

  • Sensibilité et précision excellentes grâce aux mesures effectuées dans des cuvettes de 50 mm
  • Faible coût par détermination
  • Dilutions faciles pour l'analyse de concentrations plus élevées


Le kit de test est évalué dans des cuvettes rectangulaires de 10 mm ou 50 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR® et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy VIS et Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.



Analyse de l’eau de mer: Non

Substances dangereuses: Oui

Remarque Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II



Information de livraison: Boîte solide avec réactifs pour 100 déterminations.

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR