Imprimer
Tubes RMN, à haut débit, paroi fine, 5 mm de diamètre extérieur, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
WG-1000-7 WG-1000-8 WG-1000-4
634-0871EA 183 EUR
634-0871 634-0872 634-1157
Tubes RMN, à haut débit, paroi fine, 5 mm de diamètre extérieur, SP Wilmad-LabGlass
Tubes Tubes RMN
En verre borosilicaté, classe B, ASTM E438 type 1
  • La meilleure tolérance sur diamètre extérieur (OD) du secteur industriel, et une paroi de 30% plus épaisse que celle des produits de la concurrence
  • Fabriqués aux USA dans une usine certifiée ISO 9001:2008
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent au mouvement d'indicateur complet (Total Indicator Reading ou TIR)
  • Contrôle visuel et physique à 100%, garant de qualité y compris pour les dimensions physiques et l'absence d'imperfections à la surface
  • Avec ou sans bouchon à usage unique
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR