Imprimer
Distributeur de lames
Fournisseur: KARTELL
540
631-9110EA 70 EUR
631-9110
Distributeur de lames
Porte-lames
Ce distributeur contient jusqu'à 60 lames de microscope.
  • Plus d'empreintes sur les lames car les lames sont distribuées grâce à la rotation des molettes de chaque côté de la base moulée
  • Protection contre la poussière à l'aide d'un couvercle
  • Rotation des molettes qui actionne des rouleaux de caoutchouc pour saisir facilement les lames par les bords
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR