Imprimer
Cellules de numération, C-Chip
Fournisseur: NANOENTEK
DHC-B01 DHC-B02 DHC-F01 DHC-M01 DHC-N01 DHC-N04
631-1094EA 255 EUR
631-1094 631-1095 631-1096 631-1097 631-1098 NANODHC-N04
Cellules de numération, C-Chip
Lames Cellules de numération
Cellules de numération en plastique de qualité optique pour l'hématologie (analyses de sang).
  • Répétabilité et fiabilité garanties, plus besoin de lavage et de réutilisation
  • Hémocytomètres à usage unique qui n'ont pas besoin de lamelles
  • Puce pour réduire l'exposition aux échantillons infectieux et la contamination
Pour la numération et la culture cellulaire, les mesures de concentration et tests de viabilité, le comptage des spores et bactéries, la fécondation in vitro, la numération des spermatozoïdes.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR