Imprimer
Lames de microtome
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
14035838382 14035843496 14035843491 14035843489 14035838383
631-1080EA 121 EUR
631-1080 631-1084 631-1083 631-1082 631-1081
Lames de microtome
Microtomes et groupes de microtomes Lames de microtomes
Avec ces lames, il est facile de couper une large gamme de tissus. Le bord facilite la mise immédiate en ruban. Géométrie du bord Premium avec angle à 35°. Ainsi, aucun réglage n'est nécessaire pour le microtome. Le revêtement uniforme et l'affûtage fin et homogène suppriment les variations de coupe. Un bord de coupe durable est garanti. Section de qualité, bloc après bloc. Les résultats escomptés avec chaque lame du distributeur et d'un lot à l'autre sont obtenus. Absence de coins pointus. Lorsque la lame est placée dans le porte-lame du microtome, elle est entièrement couverte, à l'More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR