Imprimer
VWR® VisiCam® Plus, Caméras USB numériques
Fournisseur: VWR Collection
630-2737EA 430 EUR
630-2737 630-2738 630-2919 630-2973 630-2974 630-3357
VWR® VisiCam® Plus, Caméras USB numériques
Caméras
Ces caméras fournissent des images haute résolution pour la microscopie quotidienne.
  • Fidélité des couleurs extrêmement fiable
  • Exposition automatique et balance des blancs pour des images claires
  • Connexion USB 3.0 pour un transfert de données à grande vitesse
  • Port optique à monture C standard
  • Comprend un logiciel de prévisualisation et de capture d'images et de vidéos pour analyse et traitement
Avec la monture C adaptée à votre microscope et à votre caméra, elle s'adapte à n'importe quel microscope à usage éducatif, industriel ou clinique.
Plus About VWR