Imprimer
Appareil à point de fusion M-560
Fournisseur: BUCHI
051999
621-0045EA 6910 EUR
621-0045
Appareil à point de fusion M-560
Appareils de mesure du point de fusion
M-560 est un instrument économique pour la détermination manuelle des points d'ébullition et de fusion, adapté aux laboratoires ayant des exigences modérées en matière de traitement des échantillons dans un environnement non réglementé.
  • Détermination des points de fusion et d'ébullition
  • La mesure de trois échantillons maximum (point de fusion) en même temps constitue un gain de productivité pour l'utilisateur
  • Grande lentille loupe éclairée (2,5×)
  • Revêtement de protection avec bloc de chauffage pour un nettoyage facile et une durée de vie prolongée
  • Grand
More Product Information
Plus About VWR