Imprimer
Pistons capillaires pour pipettes Microman®
Fournisseur: GILSON
F148412 F148414 F148314 F148114 F148560 F148312 F148313 F148180 F148415 F148413 F148012 F148013 F148014 F148315 F148714 F148712 F148713
612-2549EA 90 EUR
612-2549 612-2551 613-5936 612-7821 613-5940 612-7822 613-5935 613-5934 613-5939 613-5938 613-5930 613-5931 613-5932 613-5937 613-5943 613-5941 613-5942
Pistons capillaires pour pipettes Microman®
Pointes de pipettes
Pistons capillaires spécialement conçus, élaborés et fabriqués pour les pipettes MICROMAN®. Ils garantissent des résultats optimaux sur l'ensemble de la gamme de volumes.
  • Fabriqués en PP pur
  • Légers et minces, ces pistons capillaires conviennent aussi aux tubes les plus étroits et les plus profonds
  • Pipetage exempt de contamination et protection de l'utilisateur - absence de contact entre l'échantillon et la pipette, même en cas d'aérosols ou de vapeurs corrosives
  • Exempts de colorants, aucun risque de contamination en provenance des composants du piston
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR