Imprimer
Seringues, en 3 parties
Fournisseur: TERUMO
SS-05S2138 SS-20L1 SS-10LE1 SS-02LE1 SS-05LE1 SS-02S1 SS-50ES1 SS-50C1 SS-50L1 SS30-ES1 SS30-L1MP MDSS01S2516E MDSS01S2613E
613-4918EA 19.7 EUR
613-4918 613-3879 613-0973 613-1591 613-0917 613-3875 613-4902 613-3881 613-5398 TERUSS30-ES1 TERUSS30-L1MP TERUMDSS01S2516E TERUMDSS01S2613E
Seringues, en 3 parties
Seringues Seringues médicales
Stériles, à usage unique, trois pièces, sans latex
  • Disponible avec un embout Luer ou un embout fileté Luer Lock
  • Stérilisé par irradiation par faisceau d'électrons
Certifications: Conformes à la directive 93/42/CEE classe IIa, l'organisation accréditée par TÜV Rheinland (Allemagne), usine certifiée conforme aux normes ISO 9001 EN 46001, processus de stérilisation validé conformément à la norme NF EN 550
Conditionnement: Plaquettes thermoformées stériles individuelles
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR