Imprimer
Capuchons pour burette
Fournisseur: Brand
16400
612-9951EA 23.8 EUR
612-9951
Capuchons pour burette
Housses
Capuchons pour burette en PP. Les rainures intérieures empêchent le capuchon de coller pendant le titrage
  • Ribbed inside to prevent suction attachment during titration
ØxH: 20x30 mm
Plus About VWR