Imprimer
Récipients pour pipettes, avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5242-0040 5242-0050 5242-0060
612-1803EA 263 EUR
612-1803 612-1804 612-1827
Récipients pour pipettes, avec couvercle, Nalgene®
Pots Pots pour pipettes
En polyéthylène réticulé haute densité, avec base en PPCO.
  • Récipients robustes, rigides, uniformes avec housse anti-poussière résistante à la fissuration sous contrainte
  • Idéal pour le trempage de la verrerie, le lavage des pipettes avec les solutions de rinçage Nalgene® et paniers correspondants
  • Base à rebord pour plus de stabilité
Veuillez noter: la formule figurant sur l'étiquette du récipient est efficace et a une durée de vie supérieure à celle des solutions standard. Ne mélangez pas cette solution dans le récipient pour pipettes. Conservez leMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR