Imprimer
Balances industrielles étanches, Defender™ 3000
Fournisseur: OHAUS
80252934UK 80252933UK 80252932UK 80252931UK 80252930UK 80252929UK 30685138
OHAU80252934UKEA 0 EUR
OHAU80252934UK OHAU80252933UK OHAU80252932UK OHAU80252931UK OHAU80252930UK OHAU80252929UK 611-5195
Balances industrielles étanches, Defender™ 3000
Balances
Une gamme de balances modulaires pour environnements industriels difficiles. Balances faciles à utiliser pour des applications de pesée générale et de comptage simple dans les domaines de la production, du conditionnement, de l'expédition et de la réception.
  • Indicateur en acier inoxydable IP 66
  • Conception de plate-forme tubulaire renforcée avec plateau supérieur en acier inoxydable 304 haute qualité
  • Batterie interne rechargeable
Plus About VWR