Imprimer
Balances de précision, série Entris II advanced
Fournisseur: Sartorius Balances
BCA10201-1S BCA10201I-1S BCA1202-1S BCA1202I-1S BCA1203I-1S BCA12201-1S BCA12201I-1S BCA2201-1S BCA2201I-1S BCA2202-1S BCA2202I-1S BCA223-1S BCA223I-1S BCA3202-1S BCA3202I-1S BCA323-1S BCA323I-1S BCA4202-1S BCA4202I-1S BCA423-1S BCA423I-1S BCA5201-1S BCA5201I-1S BCA6202-1S BCA6202I-1S BCA623-1S BCA623I-1S BCA8201-1S BCA8201I-1S BCA822-1S BCA822I-1S BCA10201I-1CEU BCA1202I-1CEU BCA1203I-1CEU BCA12201I-1CEU BCA2201I-1CEU BCA2202I-1CEU BCA223I-1CEU BCA3202I-1CEU BCA323I-1CEU BCA4202I-1CEU BCA423I-1CEU BCA5201I-1CEU BCA6202I-1CEU BCA623I-1CEU BCA8201I-1CEU BCA822I-1CEU
611-4837EA 0 EUR
611-4837 611-4838 611-4839 611-4840 611-4841 611-4842 611-4843 611-4846 611-4847 611-4848 611-4849 611-4850 611-4851 611-4854 611-4855 611-4856 611-4857 611-4859 611-4860 611-4861 611-4862 611-4863 611-4864 611-4865 611-4866 611-4867 611-4868 611-4871 611-4872 611-4873 611-4874 611-4875 611-4877 611-4879 611-4881 611-4885 611-4887 611-4889 611-4893 611-4895 611-4899 611-4901 611-4903 611-4905 611-4907 611-4911 611-4913
Balances de précision, série Entris II advanced
Balances
Les balances de précision Entris® II Advanced sont dotées de la technologie isoCAL, d'un écran tactile graphique intuitif et de 13 applications intégrées. La technologie de cellule de pesage monolithique garantit des résultats très précis. La résistance chimique élevée est assurée par l'utilisation de pièces en PBT, en acier inoxydable et en verre très résistants. Les systèmes de protection intégrés augmentent la fiabilité des résultats de pesée : Trois niveaux configurables déterminent les données de pesée valides et garantissent que seules les données valides sont transférées vers desMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR