Imprimer
VWR® Clip-It™, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0205EA 40.3 EUR
609-0205
VWR® Clip-It™, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Cette minuterie, avec une précision de quartz, comporte des fonctions de compteur et de décompteur.
  • Compte et décompte
  • Capacité de 100 heures, par incréments d'une seconde
  • À zéro, une alarme retentit pendant 60 secondes ou peut être arrêtée manuellement
  • Aide-mémoire enregistre les derniers paramètres pour une réutilisation rapide, utile notamment pour les utilisations régulières
Certifications: Conforme ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA indiquant la traçabilité aux standards NIST.
Information de livraison: More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR