Imprimer
Tachymètre optique et mécanique
Fournisseur: TESTO
0563.0470
609-0025EA 332 EUR
609-0025
Tachymètre optique et mécanique
Tachymètres
Ce tachymètre optique et mécanique permet mesurer la vitesse de rotation, les vitesses et les longueurs. Une mesure optique devient une mesure mécanique par fixation d'un adaptateur pour la pointe de la sonde ou le disque de vitesse de surface sur les moteurs, les arbres, les ventilateurs, etc.
  • Avertisseur de batterie faible
  • Enregistrement des valeurs moyennes/ maximales/ minimales et de la dernière valeur
  • Mesure de distance (jusqu'à 600 mm) par mesure optique
Information de livraison: Fourni avec un adaptateur, une pointe de sonde, un disque deMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR