Imprimer
Pulvérisateur de réactif
Fournisseur: CAMAG
022.6100
552-0031EA 210 EUR
552-0031
Pulvérisateur de réactif
Pulvérisateurs
Vaporiseur, en verre. Alternative économique aux pulvérisateurs CCM.
  • Peut être utilisé avec de l'air comprimé ou de l'azote
  • Réactifs pulvérisés dans un aérosol fin
Plus About VWR