Imprimer
Concentrateurs sous vide, micro IR CentriVap®
Fournisseur: LABCONCO
7701030 7701035
535-0107EA 11210 EUR
535-0107 LBCP7701035
Concentrateurs sous vide, micro IR CentriVap®
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
Peu encombrant, le concentrateur sous vide micro IR CentriVap est particulièrement adapté aux espaces réduits. Il est idéal pour les petits échantillons, tels que l'ADN, et les laboratoires de biologie moléculaire, protéomique, génomique, génétique, biologie cellulaire et recherche de médicaments.
  • Le couvercle en verre transparent aux infra rouge (IR) dirige la chaleur vers les échantillons afin d'accélérer l'évaporation et réduit la contamination croisée due à la condensation
  • Pompe à diaphragme avec revêtement en PTFE intégrée, avec pompe à vide
More Product Information
Plus About VWR