Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, AcroPrep™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5053 5047 5048 5041 5051-N 5055-N 5056-N 5063-N
516-6896EA 299 EUR
516-6896 516-9892 516-9893 736-4002 516-6894 516-6898 516-6899 516-9895
Plaques de filtration, 96 puits, AcroPrep™
Microplaques Plaques de filtration
Ces plaques sont fabriquées à base de polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques. Disponibles dans plusieurs configurations de membranes avec un code-barres de série pour les systèmes de suivi automatisés.
  • Conception en une seule pièce favorable à l'utilisation robotique
  • Technologie de scellage exclusive pour sceller individuellement chaque puits, empêchant l'interférence et l'écoulement prolongé afin d'éliminer les éclaboussures et l'interférence du filtrat
Conception conforme aux spécifications de la norme ANSI/SBS X-2004.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Type AcroPrep™ 96, 350 μl AcroPrep™ 96, 1 ml
Well bottom area 0,25 cm² 0,25 cm²
L×l×H avec couvercle 128×86×17 mm
L×l×H sans couvercle 128×86×14 mm 128×86×33 mm
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR