Imprimer
VWR®, Cartouches d’extraction, grade 501
Fournisseur: VWR Collection
516-0261EA 114 EUR
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR®, Cartouches d’extraction, grade 501
Extracteurs Cartouches d'extraction
Pure cellulose de coton. Conviennent à tout type d’extracteur (Soxhlet, Büchi, Gerhardt, etc.).
  • Détermination de la teneur en lipides libres dans les aliments et de la teneur en matières grasses dans le lait en poudre
  • Détermination de la teneur en huile des produits oléagineux
  • Extraction et quantification de divers composants
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR