Imprimer
Entonnoirs de filtration, BioSart® 100
Fournisseur: Sartorius
16401-47-06-K 16402-47-06-K 16401-47-06ACK 16403-47-06ACK 16401-47-07ACK 16402-47-06ACK 16403-47-06-K 164-04-47-06-K 16403-47-04-K 16401-47-06-VK 16401-47-H6-K 16401-47-H6-VK 16403-47-04-VK 16403-47-06-VK 16401-47-07-K
516-7022EA 191 EUR
516-7022 516-7023 611-1158 611-1161 611-1159 611-1160 611-0686 SART164-04-47-06-K 515-0246 515-0242 515-0244 515-0245 SART16403-47-04-VK SART16403-47-06-VK 515-0243
Entonnoirs de filtration, BioSart® 100
Filtres Unités à membrane filtrante
Les moniteurs BioSart® 100 ont été spécialement conçus pour la détection et le dénombrement des micro-organismes dans les boissons, l'eau, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les denrées alimentaires et d'autres liquides. Ces dispositifs stériles avec boîtier en PS, et filtre à membrane et tampon de cellulose incorporés sont prêts à l'emploi.
  • Débit élevé et rendement total
  • Sans zones hydrophobes adhésives
  • Les membranes haut débit offrent des temps de filtration plus courts en raison de débits 30% plus élevés.
  • Entonnoir avec graduations de 10
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR