Imprimer
VWR®, Systèmes de filtration par le vide adaptables sur flacon, PVDF, SFCA, en nylon
Fournisseur: VWR Collection
514-1047EA 218 EUR
514-1047 514-1048 514-1012 514-1013 514-1014 514-1015 514-1016 514-1017 514-1018 514-1019 514-1020 514-1021 514-1022 514-1023 514-1024 514-1025 514-1026 514-1027 514-1028 514-1029 514-1030 514-1031 514-1032 514-1033 514-1034 514-1035 514-1036 514-1037 514-1038 514-1039 514-1040 514-1041 514-1042 514-1043 514-1044 514-1045 514-1046 514-1049 514-1050 514-1051 514-1052 514-1053 514-1054 514-1055 514-1056 514-1057 514-1058 514-1059 514-1060 514-1061 514-1062 514-1063 514-1064 514-1065 514-1066 514-1067
VWR®, Systèmes de filtration par le vide adaptables sur flacon, PVDF, SFCA, en nylon
Filtres Unités de filtration sous vide
Ces unités de filtration sous vide sont très utiles pour la séparation et la purification d'échantillons de grand volume.
  • Grandes molettes sur le bouchon du flacon réservoir
  • Flacon à col large et facile d'accès pour un versement efficace et stable
  • Graduation gravée
  • Parois latérales et col de conception ergonomique
  • Raccord de tuyaux adaptable à plusieurs diamètres de tuyau
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
  • Apyrogènes
Membrane en PVDF: très faible absorption des protéines; pour la filtration des solutions aqueuses et légèrement organiques nonMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR